Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-945
PRSI56-945EA 620 EUR InStock
PRSI56-945
Anti-CDH22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the cadherin superfamily. The gene product is composed of five cadherin repeat domains and a cytoplasmic tail similar to the highly conserved cytoplasmic region of classical cadherins. Expressed predominantly in the brain, this putative calcium-dependent cell adhesion protein may play an important role in morphogenesis and tissue formation in neural and non-neural cells during development and maintenance of the brain and neuroendocrine organs.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: CDH22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité