Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-978
PRSI56-978EA 620 EUR InStock
PRSI56-978
Anti-PARP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a chromatin-associated enzyme, poly(ADP-ribosyl)transferase, which modifies various nuclear proteins by poly(ADP-ribosyl)ation. The modification is dependent on DNA and is involved in the regulation of various important cellular processes such as differentiation, proliferation, and tumor transformation and also in the regulation of the molecular events involved in the recovery of cell from DNA damage. In addition, this enzyme may be the site of mutation in Fanconi anemia, and may participate in the pathophysiology of type I diabetes.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PARP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité