Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TASP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-979
PRSI56-979EA 620 EUR InStock
PRSI56-979
Anti-TASP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TASP1 is an endopeptidase that cleaves specific substrates following aspartate residues. The encoded protein undergoes posttranslational autoproteolytic processing to generate alpha and beta subunits, which reassemble into the active alpha2-beta2 heterotetramer. It is required to cleave MLL, a protein required for the maintenance of HOX gene expression, and TFIIA, a basal transcription factor.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: TASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité