Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NETO2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-988
PRSI56-988EA 620 EUR InStock
PRSI56-988
Anti-NETO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a predicted transmembrane protein containing two extracellular CUB domains followed by a low-density lipoprotein class A (LDLa) domain. It also has an intracellular FXNPXY-like motif, which has been shown in other proteins to be essential for the internalization of clathrin coated pits during endocytosis. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but they have not been fully characterized. [provided by RefSeq].

  • For FACS starting dilution is: 1:25
  • For WB starting dilution is: 1:2000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: NETO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité