Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCH4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-995
PRSI56-995EA 620 EUR InStock
PRSI56-995
Anti-MARCH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MARCH4 is a member of the MARCH family of membrane-bound E3 ubiquitin ligases (EC 6.3.2.19). MARCH enzymes add ubiquitin (see MIM 191339) to target lysines in substrate proteins, thereby signaling their vesicular transport between membrane compartments. MARCH4 reduces surface accumulation of several membrane glycoproteins by directing them to the endosomal compartment (Bartee et al., 2004 [PubMed 14722266]).

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: MARCH4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité