Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN28 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5605
PRSI5605EA 435 EUR InStock
PRSI5605
Anti-LIN28 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lin28 Antibody: Lin28 is a transcription factor that was first identified through its key role in the pathway of developmental timing in C. elegans. The role of Lin28 in development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be beneficial in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Lin28 in addition to the transcription factors POU5F1, Sox2, and NANOG in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Lin28, Sox2, POU5F1 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

Type:
Antigen: LIN28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité