Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RSRC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5607
PRSI5607EA 435 EUR InStock
PRSI5607
Anti-RSRC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RSRC1 Antibody: The arginine/serine-rich coiled-coil 1 protein (RSRC1) was initially identified as a non-snRNP splicing factor that has a role in both the constitutive and alternative splicing of pre-mRNA molecules. In cellular nuclear extracts immunodepleted of RSRC1, the second step of pre-mRNA splicing is blocked; recombinant RSRC1 is able to restore splicing activity. RSRC1 has also been reported to be associated with schizophrenia as well as a unique marker of bone marrow-derived stem cells that also express the cdc34 marker.

Type:
Antigen: RSRC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité