Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZSCAN4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5611
PRSI5611EA 435 EUR InStock
PRSI5611
Anti-ZSCAN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZSCAN4 Antibody: Zytotic genome activation (ZGA) is the first and most critical transition event from the maternal genetic to the embryonic genetic program and the major burst of ZGA occurs only in the late 2-cell stage. ZSCAN4 encodes a SCAN domain and four zinc finger domains and is expressed in late 2-cell embryos and embryonic stem cells. Loss-of-function studies using siRNA shows delays in the progression from the 2-cell to the 4-cell stage and subsequent embryo development. ZSCAN4 plays an important role in the preimplantation development. Also, ZSCAN4 is involved in telomere maintenance and long term genomic stability in ES cells, suggesting that ZSCAN4 may be of critical importance in maintaining pluripotency in replicating stem cells.

Type:
Antigen: ZSCAN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité