Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LZTR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5623
PRSI5623EA 435 EUR InStock
PRSI5623
Anti-LZTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LZTR2 Antibody: LZTR2, also known as RGPR-p117, is a member of the BTB-kelch superfamily and was initially described as a nuclear factor I (NFI) binding protein and transcriptional regulator of the regucalcin gene. LZTR2 is cytoplasmically localized but is thought to translocate to the nucleus, a process mediated by protein kinase C signaling following hormonal stimulation. Recent evidence has suggested that there is a strong correlation of single nucleotide polymorphisms of LZTR2 with obesity in the Japanese population similar to that seen with the TMEM18 gene and the GNPDA2, BDNF, FAIM2, and MC4R genes with obesity in Caucasian populations, suggesting LZTR2 may play a role in metabolism and obesity risk.

Type:
Antigen: LZTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité