Human BCAS1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5625P
PRSI5625PEA 105 EUR InStock
PRSI5625P
Human BCAS1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
BCAS1 pepide is used for blocking the activity of BCAS1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité