Human BCAS2 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5627P
PRSI5627PEA 122 EUR InStock
PRSI5627P
Human BCAS2 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
BCAS2 pepide is used for blocking the activity of BCAS2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité