Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCLK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5635
PRSI5635EA 435 EUR InStock
PRSI5635
Anti-DCLK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DCLK2 Antibody: DCLK2 is one of three doublecortin-like kinases similar to the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK) family. DCLK2 mRNA, like that of the homologous DCLK1 and DCLK3, is highly expressed in adult brain, but only DCLK1 and DCLK2 transcripts are present in human fetal brain and the developing mouse embryo, suggesting that DCLK1 and DCLK2 may play roles in cortical development. The DCLK proteins are homologous to Doublecortin (DCX), a protein that is mutated in X-linked human lissencephaly. In mouse models where the DCX gene has been disrupted, DCLK1 expression increases slightly and appears to compensate for the loss of DCX, as mice mutant for both DCX and DCLK1 show a severe phenotype including perinatal lethality, disorganized neocortical layering, and profound hippocampal cytoarchitectural disorganization. Unlike DCLK1, DCLK2 expression does not change in DCX-null mice.

Type:
Antigen: DCLK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité