Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAZIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5639
PRSI5639EA 435 EUR InStock
PRSI5639
Anti-CAZIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CAZIP Antibody: CAZIP, also known as TIP150, contains a leucine-zipper domain at the C-terminus and has at least three isoforms. CAZIP is expressed in heart during early cardiac development and in parts of the nervous system in later embryonic development. It is thought to bind microtubules and facilitate the end-binding protein 1 (EB1)-dependent loading of MCAK onto microtubules plus ends and orchestrates the dynamics at the plus end of microtubules. CAZIP may regulate the dynamics of microtubules at their growing distal tip.

Type:
Antigen: CAZIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité