Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELOVL7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5641
PRSI5641EA 435 EUR InStock
PRSI5641
Anti-ELOVL7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELOVL7 Antibody: Lipogenesis is a key event in the energy storage system and is controlled by the transcription factor sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-1. Elongation of very long chain fatty acids protein 7 (ELOVL7) is a member of fatty acyl-CoA elongase gene family that elongates saturated very-long-chain fatty acids (SVLFA, C20:0-) and has been suggested to be involved in prostate cancer growth through saturated long-chain fatty acid metabolism. The metabolic pathways of long-chain fatty acids play an important role in the maintenance of membrane lipid composition and the generation of cell signaling precursor molecules such as eicosanoids and sphingosine-1 phosphate. Overexpression of ELOVL7 results in lipid accumulation in differentiated adipocytes; its expression is regulated by the microRNA miR-219.

Type:
Antigen: ELOVL7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité