Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5645
PRSI5645EA 435 EUR InStock
PRSI5645
Anti-TMEM70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM70 Antibody: TMEM70 is a recently identified mitochondrial protein that is thought to play a role in the biogenesis of the ATP synthase in higher eukaryotes. Mutations in this gene result in early neonatal onset of hypotonia, hypertrophic cardiomyopathy, lactic acidos and 3-methylglutaconic aciduria (3-MGC-uria), and usually cause death within the first six weeks of life, although some patients survive much longer. Little is known of the role of TMEM70, but it is conserved across multicellular eukaryotic organisms. It contains a conserved DUF1301 domain and two putative transmembrane regions.

Type:
Antigen: TMEM70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité