Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC37A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5647
PRSI5647EA 435 EUR InStock
PRSI5647
Anti-SLC37A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Slc37A2 Antibody: The Slc37 gene family consists of four members which have 10-12 predicted transmembrane domains and belong to the sugar-phosphate transporter superfamily. Recent experiments have demonstrated that Slc37A2 is a macrophage-specific gene selectively expressed in obese white adipose tissue. Its transcript is also expressed in spleen and thymus and the cell lines RAW264.7 and THP-1. Compared to wild-type mice, Slc37A2 mRNA is expressed at nine-fold higher levels in abdominal epididymal fat deposits of ob/ob mice, suggesting that it may be required to limit the contribution of macrophages to the inflammatory state present in obesity. Slc37A2 protein is post-translationally modified with the addition of N-linked glycans and migrates as a heterogeneous species of 50-75kDa.

Type:
Antigen: SLC37A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité