Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYRM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5659
PRSI5659EA 435 EUR InStock
PRSI5659
Anti-LYRM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LYRM1 Antibody: LYRM1 was one of many genes identified through a suppression subtractive hybridization comparing their expression in omental adipose tissue of obese patients compared to non-obese individuals. Further study confirms that both mRNA and protein levels of LYRM1 are higher in obese individuals. LYRM1 is widely expressed, with highest levels occurring in adipose and liver tissues. It is thought that LYRM1 promotes preadipocyte proliferation and can inhibit apoptosis of preadipocytes. Ectopic LYRM1 expression did not significantly affect adipogenesis, suggesting that LYRM1 can influence adipose tissue homeostasis by modulating the size of the preadipocyte pool.

Type:
Antigen: LYRM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité