Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYRM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5663
PRSI5663EA 435 EUR InStock
PRSI5663
Anti-LYRM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LYRM3 Antibody: LYRM3, also known as NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 9 (NDUFB9), is a ubiquitously expressed LYR-motif containing protein. It has been suggested to be a candidate gene for the branchio-oto-renal (BOR) syndrome, which is characterized by branchial and renal abnormalities and heredity deafness disorders. Other than its LYR-motif, LYRM3 appears to have no functional or structural relationship to either LYRM1 or LYRM2.

Type:
Antigen: LYRM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité