Human RANBP10 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5665P
PRSI5665PEA 122 EUR InStock
PRSI5665P
Human RANBP10 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
RANBP10 peptide is used for blocking the activity of RANBP10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité