Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5669
PRSI5669EA 435 EUR InStock
PRSI5669
Anti-NSA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NSA1 Antibody: The yeast nucleolar protein NOP7 is necessary for the maturation of 66S preribosomes and interacts with numerous other proteins. One such protein is an essential, conserved WD repeat protein, NOP seven-associated protein 1 (NSA1), that is also required for the yeast 66S ribosome assembly. NSA1 is also associated with the AAA ATPase Rix7, and release of NSA1 from a novel late nucleolar pre-60S requires the Rix7 function. NSA1 has also been found upregulated in mammalian cancer cells, suggesting it may also play a role in cell proliferation.

Type:
Antigen: NSA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité