Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZC3H12A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5673
PRSI5673EA 435 EUR InStock
PRSI5673
Anti-ZC3H12A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZC3H12A Antibody: ZC3H12A, also known as MCPIP, is an essential member of a family of novel CCCH-zinc finger proteins that regulate macrophage activation and may be involved in host immunity and inflammatory diseases. ZC3H12A has RNase activity that prevents some immune disorders by directly affecting the mRNA stability of interleukins such as IL-6 and IL12p40. Mice lacking the ZC3H12A gene suffered from severe anemia, and most dies within 12 weeks. Overexpression of ZC3H12A causes ER stress and induces a number of genes involved in apoptosis and autophagy, including JNK, PUMA, and beclin-1 in cardiac myoblasts, leading to cell death. ZC3H12A can also induce adipogenesis in 3T3-L1 pre-adipocytes in the absence of PPAPgamma, demonstrating the complex roles ZC3H12A plays.

Type:
Antigen: ZC3H12A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité