Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM184A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5681
PRSI5681EA 435 EUR InStock
PRSI5681
Anti-TMEM184A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM184A Antibody: TMEM184A, a multi-pass transmembrane protein, belongs to the UPF0206 family. While the exact function of TMEM184A remains unclear, it is known to be expressed at high levels in the developing testis. TMEM184A may mediate sex-specific signaling events during Sertoli cell differentiation. The restricted expression of this gene in Sertoli cells suggests a role for the encoded protein in the development and/or continued function of that cell type. Ectopic expression of TMEM184A in female genital ridges resulted in failure of gonocytes to enter meiosis.

Type:
Antigen: TMEM184A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité