Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM184B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5683
PRSI5683EA 435 EUR InStock
PRSI5683
Anti-TMEM184B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM184B Antibody: TMEM184B, also known as C22orf5, is a 407 amino acid multi-pass membrane protein and represents a novel gene in the activation of the MAPK signaling pathway. The gene encoding TMEM184B maps to human chromosome 22; mutations in several of the genes in chromosome 22 are involved in the development of autism, schizophrenia, Phelan-McDermid syndrome and Neurofibromatosis type 2, suggesting that TMEM184B may play a role in these syndromes.

Type:
Antigen: TMEM184B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité