Human ADAMTSL5 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5687P
PRSI5687PEA 122 EUR InStock
PRSI5687P
Human ADAMTSL5 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ADAMTSL5 peptide is used for blocking the activity of ADAMTSL5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité