Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENC-1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5693
PRSI5693EA 435 EUR InStock
PRSI5693
Anti-ENC-1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
ENC-1 Antibody: The ectoderm-neural cortex-1 (ENC-1) protein is an early and highly specific marker of neural induction in vertebrates. It is a kelch family related protein that functions as an actin-binding protein and has been suggested to be involved in the organization of the actin cytoskeleton during neural fate specification and development of the nervous system. ENC-1 has also been shown to be required for adipocyte differentiation when cytoskeletal reorganization and cell shape change from fibroblastic preadipocytes to spherical adipocytes occur.

Type:
Antigen: ENC-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité