Human ENC-1 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5693P
PRSI5693PEA 122 EUR InStock
PRSI5693P
Human ENC-1 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
ENC-1 peptide is used for blocking the activity of ENC-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité