Human ENC-2 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5695P
PRSI5695PEA 122 EUR InStock
PRSI5695P
Human ENC-2 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
ENC-2 peptide is used for blocking the activity of ENC-2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité