Human FAM82A1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5697P
PRSI5697PEA 122 EUR InStock
PRSI5697P
Human FAM82A1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
FAM82A1 peptide is used for blocking the activity of FAM82A1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité