Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
57-002
PRSI57-002EA 620 EUR InStock
PRSI57-002
Anti-PRRG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a vitamin K-dependent, gamma-carboxyglutamic acid (Gla)-containing, single-pass transmembrane protein. This protein contains a Gla domain at the N-terminus, preceded by a propeptide sequence required for post-translational gamma-carboxylation of specific glutamic acid residues by a vitamin K-dependent gamma-carboxylase. The C-terminus is proline-rich containing PPXY and PXXP motifs found in a variety of signaling and cytoskeletal proteins. This gene is highly expressed in the spinal cord. Several alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq].

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PRRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité