Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCC52 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5703
PRSI5703EA 415 EUR InStock
PRSI5703
Anti-TCC52 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
TCC52 Antibody: Cancer-testis (CT) antigens are a type of antigen whose expression is highly restricted, primarily in normal testis, but aberrantly in different tumor types. Their immunogenicity in cancer patients makes them prime targets for immunotherapy of human tumors. One such CT antigen is TCC52, a novel centrosomal protein. TCC52 is a WD repeat-containing protein that interacts with the COP9 signalosome, a macromolecular complex that interacts with cullin-RING E3 ligases and regulates their activity by hydrolyzing cullin-Nedd8 conjugates. The normal biological function of this protein is not known at this time.

Type:
Antigen: TCC52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité