Human TCC52 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5703P
PRSI5703PEA 122 EUR InStock
PRSI5703P
Human TCC52 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TCC52 peptide is used for blocking the activity of TCC52 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité