Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TINP1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5705
PRSI5705EA 415 EUR InStock
PRSI5705
Anti-TINP1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
TINP1 Antibody: TINP1 (TGF-beta inducible nuclear protein 1), also known as NSA2 (Nop seven-associated 2), is a highly conserved nucleolar protein essential for large ribosomal subunit biogenesis. NSA2 is broadly expressed in human tissues and cultured cell lines, and located in the nucleolus of the cell. It is thought to be involved in cell proliferation and cell cycle regulation.

Type:
Antigen: TINP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité