Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-APC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5731
PRSI5731EA 435 EUR InStock
PRSI5731
Anti-APC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APC7 Antibody: Cell cycle regulated protein ubiquitination and degradation within subcellular domains is thought to be essential for the normal progression of mitosis. APC7 is a highly conserved component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. APC/C is responsible for degrading anaphase inhibitors, mitotic cyclins, and spindle-associated proteins ensuring that events of mitosis take place in proper sequence. The individual APC/C components mRNA and protein levels are expressed at approximately the same levels in most tissues and cell lines, suggesting that they perform their functions as part of a complex. APC7 is required for proper protein ubiquitination function of APC/C and for the interaction of APC/C with various transcription coactivators.

Type:
Antigen: APC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité