Human APC7 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5731P
PRSI5731PEA 122 EUR InStock
PRSI5731P
Human APC7 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
APC7 peptide is used for blocking the activity of APC7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité