Human APC11 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5737P
PRSI5737PEA 122 EUR InStock
PRSI5737P
Human APC11 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
APC11 peptide is used for blocking the activity of APC11 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité