Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIAS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5741
PRSI5741EA 435 EUR InStock
PRSI5741
Anti-PIAS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIAS1 Antibody: The PIAS proteins (protein inhibitor of activated STAT) play a crucial role as transcriptional coregulators in various cellular pathways, including the STAT, p53 and the steroid hormone signaling pathway. The PIAS protein family includes at least five evolutionarily conserved genes, including PIAS1. The major function of the PIAS proteins is the control of gene transcription and can also act as small ubiquitin-like-modifier (SUMO) E3 ligases. PIAS1 binds specifically to STAT1, inhibiting STAT1-mediated gene activation and also binds to the Gu/RNA helicase II enzyme, leading to the proteolytic cleavage of Gu/RH-II. PIAS1 is a potent co-activator for CP2c-mediated alpha-globin expression in erythroid cells.

Type:
Antigen: PIAS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité