Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIAS4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5747
PRSI5747EA 435 EUR InStock
PRSI5747
Anti-PIAS4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIAS4 Antibody: The PIAS (protein inhibitor of activated STAT) proteins play a crucial role as transcriptional coregulators in various cellular pathways, including the STAT, p53 and the steroid hormone signaling pathway. The PIAS protein family includes at least five evolutionarily conserved genes, including PIAS4. The major function of the PIAS proteins is the control of gene transcription and can also act as small ubiquitin-like-modifier (SUMO) E3 ligases. PIAS4 interacts with p53 and blocks its ability to induce Bax and p21 transcription. PIAS4 is also important in the control of the ubiquitin-dependent proteasomal degradation of the Ets-1 transcription factor. PIAS4 has been implicated in the DNA-damage response pathway and is thought to work in combination with PIAS1 for the productive association of 53BP1, BRCA1 and RNF168.

Type:
Antigen: PIAS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité