Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5749
PRSI5749EA 435 EUR InStock
PRSI5749
Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SAE1 Antibody: Small ubiquitin-like modifiers (SUMOs) are a family of small, related proteins (SUMO-1/2/3/4) that can be enzymatically attached to a target protein by a post-translational modification process termed sumoylation, a major regulator of protein function in cellular processes such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis and protein stability. This sumoylation is effected by the heterodimeric enzyme SAE1/SAE2 and the SUMO-1-conjugating enzyme Ubch9. The sumoylation pathway mediated by SAE1/SAE2 is distinct from other ubiquitin-like protein (Ubl) pathways.

Type:
Antigen: SAE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité