Human SUMO3 peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5757P
PRSI5757PEA 122 EUR InStock
PRSI5757P
Human SUMO3 peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SUMO3 peptide is used for blocking the activity of SUMO3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité