L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-RBBP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
5761
PRSI5761EA 435 EUR InStock
PRSI5761
Anti-RBBP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RBBP8 Antibody: RBBP8, also known as CtBP (carboxy-terminal binding protein) interacting protein (CTIP), was characterized for its role in transcription as a cofactor for the transcriptional repressor CtBP, and also as a binding partner for other proteins including the cell cycle regulators retinoblastoma protein (Rb) and breast cancer 1 (BRCA1). It is ubiquitously expressed and localizes to the nucleus. RBBP8 is thought to modulate the functions in cell proliferation, transcriptional regulation and DNA repair. RBBP8 also plays a central role in the cell cycle checkpoint response to DNAMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité