Human RBBP8 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5761P
PRSI5761PEA 122 EUR InStock
PRSI5761P
Human RBBP8 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
RBBP8 peptide is used for blocking the activity of RBBP8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité