Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5797
PRSI5797EA 415 EUR InStock
PRSI5797
Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATG9B Antibody: Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein APG1. ATG9B plays a role in autophagy and it's highly expressed in placenta and pituitary gland.

Type:
Antigen: ATG9B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité