Anti-FAU Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
58-198
PRSI58-198EA 620 EUR InStock
PRSI58-198
Anti-FAU Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.
Type: Primary
Antigen: FAU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 60-93
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité