Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5811
PRSI5811EA 435 EUR InStock
PRSI5811
Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXO1 Antibody: FOXO1, also known as FKHR or ForkHead in Rhabdomyosarcoma, is a 70 kDa protein which is a ubiquitously expressed member of a subfamily of the forkhead homeotic gene family of transcription factors and shuttles between the cytoplasm and nucleus. FOXO transcription factors are key players of cell fate decisions, metabolism, stress resistance, tumor suppression and are regulated by growth factors, oxidative stress or nutrient deprivation. In insulin-responsive tissues, stress or nutrient abundance triggers phosphorylation by PKB/AKT, blocking nuclear translocation and activity. Genetic mutations involving FOXO1A are a cause of alveolar rhabdomyosarcoma (RMS2). Recent studies link the anti-tumor activity of FOXO1 and the process of autophagy.

Type:
Antigen: FOXO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité