Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5819
PRSI5819EA 435 EUR InStock
PRSI5819
Anti-IDH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IDH1 Antibody: Isocitrate dehydrogenases catalyze the oxidative decarboxylation of isocitrate to 2-oxoglutarate. These enzymes belong to two distinct subclasses, one of which utilizes NAD(+) as the electron acceptor and the other NADP(+). Two NADP(+)-dependent isocitrate dehydrogenases have been found as homodimer: IDH1 is predominantly cytosolic and peroxisomal and IDH2 is mitochondrial. The presence of IDH1 in peroxisomes suggests it may play a role in the regeneration of NADPH for intraperoxisomal reductions, such as the conversion of 2, 4-dienoyl-CoAs to 3-enoyl-CoAs, as well as in peroxisomal reactions that consume 2-oxoglutarate, namely the alpha-hydroxylation of phytanic acid. The cytoplasmic IDH1 serves a significant role in cytoplasmic NADPH production. Defects in IDH1 are involved in the development of glioma.

Type:
Antigen: IDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité