Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5823
PRSI5823EA 435 EUR InStock
PRSI5823
Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIP1 Antibody: SIP1 is one of the proteins found in the SMN complex, which consists of the survival of motor neuron (SMN) protein and several gemin proteins. The SMN complex is localized to a subnuclear compartment called gems (gemini of coiled bodies) and is required for assembly of spliceosomal snRNPs and for pre-mRNA splicing. SIP1 interacts directly with the SMN and it is required for formation of the SMN complex. A knockout mouse targeting the mouse homolog of this gene exhibited disrupted snRNP assembly and motor neuron degeneration. However, knockdown of the SIP1 mRNA in motor neurons showed normal motor axons while that of SMN mRNA did show abnormal motor axon outgrowth, indicating that SIP1 may have additional roles outside of the SMN complex.

Type:
Antigen: ZEB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité