Human SIP1 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5823P
PRSI5823PEA 122 EUR InStock
PRSI5823P
Human SIP1 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SIP1 peptide is used for blocking the activity of SIP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité