Human ZEB2 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5827P
PRSI5827PEA 105 EUR InStock
PRSI5827P
Human ZEB2 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ZEB2 peptide is used for blocking the activity of ZEB2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité