Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCTN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5835
PRSI5835EA 435 EUR InStock
PRSI5835
Anti-TCTN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TCTN2 Antibody: TCTN2 is a member of the Tectonic protein family, a group of evolutionarily conserved secreted and transmembrane proteins that regulate the Hedgehog (Hh)-mediated patterning of the neural tube. While the expression pattern and function of TCTN2 is not known, it is 49% similar to TCTN1. TCTN1 is expressed during embryonic development in regions that participate in Hh signaling, beginning in the gastrulation stages in the ventral node. Mice expressing mutant TCTN1 die between E13.5 and E16.5 and display holoprosencephaly, a defect associated with reduced Hh signaling, indicating the role of TCTN1 as an Hh activator. At later stages in development, TCTN1 is thought to also act as a repressor on the Hh pathway in the anterior and posterior neural tube.

Type:
Antigen: TCTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité