Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCUBE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5843
PRSI5843EA 435 EUR InStock
PRSI5843
Anti-SCUBE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SCUBE1 Antibody: SCUBE1 is an EGF-related protein with a CUB (C1s-like) domain that is expressed primarily in the developing gonad, nervous system, somites, surface ectoderm and limb buds. The N-terminal EGF-like repeats of SCUBE1 participate in the formation of adhesions in a Ca2+-dependent fashion. In contrast, the C-terminal cysteine-rich motifs and CUB domain can directly bind and antagonize bone morphogenic protein activity; genetic ablation of this region resulted in brain malformation in mice embryos, suggesting SCUBE1 plays a role in brain morphogenesis. SCUBE1 has also been implicated in early craniofacial development in mice.

Type:
Antigen: SCUBE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité